Orders LinkContactUsLinkComponent
Spray bottle
Spray bottle
1000 ml, 271 mm, 90 mm
Katalogové číslo 215-4419
Dodavatel:   KARTELL
Spray bottle
Katalogové číslo 215-4419
Dodavatel:  KARTELL
Spray bottle
Spray bottle
1000 ml, 271 mm, 90 mm
Přejít na:
Price
735,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 5 KS
Product Details & Documents
HDPE, translucent.
  • Good chemical resistance
  • Good temperature resistance
  • Suitable for foodstuff
Spray bottle atomiser with adjustment jet.
Documents
Specifikace
  • Ø vněj.:
    90 mm
  • Kapacita:
    1000 ml
  • Výška:
    271 mm