0
0,00 Kč
Order Entry
Přihlásit se
/
Registrovat
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
Czech Republic
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
ContactUsLinkComponent
Domů
Kazety pro zalévání vzorků
Kazety tkáňové
Accessories for Tissue Embedding Cassettes
Accessories for Tissue Embedding Cassettes
Accessories for Tissue Embedding Cassettes
Katalogové číslo KART2922-04
Dodavatel:
KARTELL
Rozbalit obrázek
Accessories for Tissue Embedding Cassettes
Katalogové číslo KART2922-04
Dodavatel:
KARTELL
Specifikace
Popis:
Tissue embedding sponge, blue
Bal.:
500
Specifikace
O tomto produktu
Detaily produktu
Detaily produktu