0
0,00 Kč
Order Entry
Přihlásit se
/
Registrovat
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
Czech Republic
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
ContactUsLinkComponent
Domů
Ohřívače
Hořáky plynové
Blowpipes for Usbeck burners
Blowpipes for Usbeck burners
451-2911
:
USBECK Laborgeräte
Blowpipes for Usbeck burners
451-2911
:
USBECK Laborgeräte
Popis:
Blowpipe, with wooden mouth piece, nickel plated brass, length: 250 mm
Bal.:
1