Orders LinkContactUsLinkComponent
Reference electrodes, ScienceLine
Reference electrodes, ScienceLine
Dodavatel:   SI Analytics
Reference electrodes, ScienceLine
Dodavatel:  SI Analytics
Certifikáty
Reference electrodes, ScienceLine
Reference electrodes, ScienceLine
5 Dostupných variant níže
Product Details & Documents
Reference electrodes with glass shaft.
Product Family Options
Informace o produktu
  • Type
    pH
    Tepl.
    Materiál
    Elektrolyt
    Diafragma
    Ø×D
    Dostupnost
    Price
  • SCOI1070046
    Single reference electrode, ScienceLine, Ag/AgCl reference system
    Single reference electrode, ScienceLine, Ag/AgCl reference system
    B 2920+ Ag/AgCl
    0 - 14
    −5...+100 °C
    Sklo
    KCl 3 mol/l
    Platinum
    12×120 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 5 790,00 Kč
    5 790,00 Kč
    1 * 1 KS
       5 790,00 Kč
  • SCOI1070044
    Single reference electrode, ScienceLine, Ag/AgCl reference system
    Single reference electrode, ScienceLine, Ag/AgCl reference system
    B 2820+ Ag/AgCl
    0 - 14
    −5...+100 °C
    Sklo
    KCl 3 mol/l
    Ceramic
    12×120 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 4 950,00 Kč
    4 950,00 Kč
    1 * 1 KS
       4 950,00 Kč
  • SCOI1070073
    Single reference electrode, ScienceLine, with standard taper NS 14,5, Ag/AgCl reference system
    Single reference electrode, ScienceLine, with standard taper NS 14,5, Ag/AgCl reference system
    B 3520+ Ag/AgCl
    0 - 14
    −5...+100 °C
    Sklo
    KCl 3 mol/l
    Platinum
    10×103 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 6 870,00 Kč
    6 870,00 Kč
    1 * 1 KS
       6 870,00 Kč
  • SCOI1070070
    Single reference electrode, ScienceLine, with standard taper NS 14,5, Ag/AgCl reference system
    Single reference electrode, ScienceLine, with standard taper NS 14,5, Ag/AgCl reference system
    B 3420+ Ag/AgCl
    0 - 14
    −5...+100 °C
    Sklo
    KCl 3 mol/l
    Ceramic
    10×103 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 6 870,00 Kč
    6 870,00 Kč
    1 * 1 KS
       6 870,00 Kč
  • SCOI1070075
    Single reference electrode, ScienceLine, with double electrolyte system, standard taper NS 14,5, Ag/AgCl reference system
    Single reference electrode, ScienceLine, with double electrolyte system, standard taper NS 14,5, Ag/AgCl reference system
    B 3920+ Ag/AgCl
    0 - 14
    −5...+100 °C
    Sklo
    KCl 3 mol/l
    Ground joint
    10×103 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 12 450,00 Kč
    12 450,00 Kč
    1 * 1 KS
       12 450,00 Kč