Software pro kalorimetry, C 6040 CalWin
Catalog # IKAA4040500
Supplier: IKA
Specifications
- Popis:Software pro kontrolu a vyhodnocení CalWin, C 6040, pro kalorimetry IKA®
- Sekvence:02
- Bal.:1
Specifications
About this item
Software pro kontrolu a vyhodnocení PC pro všechny kalorimetry IKA® (C 200, C 2000, C 5000, C 7000, C 4000).
- tisk a ukládání protokolů měření
- identifikace a zaznamenání vzorků
- funkce knihovny
- přenos dat přes COM do EXCEL a ACCESS
- předprocesované pracovní tabulky pro EXCEL (konfigurovatelné uživatelem)
Vyžaduje počítač s některým z následujících operačních systémů: Windows 95/98/ME/NT/2000 nebo XP, a minimálně jedno volné sériové rozhraní a disk s 50 MB k dispozici.
Delivery: Dodáváno s připojovacím kabelem C 5041.10.