Papíry filtrační pro specifické aplikace, grade 3459, Whatman™
Catalog # WHAT10316619
Supplier: Whatman products (Cytiva)
Specifications
- Grade/stupeň/jakost:3459
- Sekvence:01
- Velikost:230 mm
- Tloušťka:300 µm
- Hmotnost:75 g/m²
- Třída:3459
- Rychlost filtrace:55 s (Herzberg)
- Bal.:1.000
Specifications
About this item
Krepované filtrační papíry s dobrým záchytem částic při relativně vysoké filtrační rychlosti. Používají se pro klarifikaci:
extraktů sušených řepných řízků
řepné šťávy po přidání octanu olovnatého pro následné polarimetrické stanovení cukru
specificky navrženy pro jednotku Venema (motoda s octanem olovnatým).