Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, Digital Timer, Four Channels
VWR®, Digital Timer, Four Channels
Časovač digitální, 4-kanálový, Šedá, ±0,01% (3 s), 80×20×80 mm
Katalogové číslo 609-0181
Dodavatel:   VWR Collection
VWR®, Digital Timer, Four Channels
Katalogové číslo 609-0181
Dodavatel:  VWR Collection
VWR®, Digital Timer, Four Channels
VWR®, Digital Timer, Four Channels
Časovač digitální, 4-kanálový, Šedá, ±0,01% (3 s), 80×20×80 mm
Přejít na:
Price
1 670,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
This 4-channel timer has a capacity of 99 hours, 59 minutes and 59 seconds or can be switched to a 12- or 24-hour clock.
  • Counts either up or down
  • Remembers the last time set
  • Lay flat on a bench, use the flip-open stand for a vertical view, or carry it on a lab coat with the convenient pocket clip
Certifications: Featuring a Certificate of Calibration and individual serial number, these electronic timers are tested and calibrated in an exclusive triple accredited/registered ISO/IEC 17025:2005, A2LA accredited laboratory (Cert #2448.01), against equipment whose calibration is traceable to NIST. RoHS compliant.
Informace o dodávce: rozkládací stojánek, AAA baterii a kalibrační certifikát.
Specifikace
  • Barva:
    Šedá
  • Popis:
    Časovač digitální, 4-kanálový
  • Š×H×V:
    80×20×80 mm
  • Přesnost:
    ±0,01% (3 s)