Clamp with rubber belt
Katalogové číslo USBE2825
Dodavatel: USBECK Laborgeräte
Specifikace
- Určeno pro:Beakers
- Upínací šířka:60 - 170 mm
- Popis:Rubber belt clamp with cork lined jaws
- Bal.:1
Specifikace
O tomto produktu
Rubber belt.
- Cam type closure
- Cork lined jaws
- Capacity Ø 60 - 170 mm
- Rod Ø 10 mm