Table clamp
Hliníková slitina, 26 mm, Rods and square Rods
Katalogové číslo USBE2051
Dodavatel: USBECK Laborgeräte
Přejít na:
Product Details & Documents
Large table clamp made of powder-coated aluminium alloy.
- For rods and square rods up to 26 mm Ø
- For benches up to 55 mm
Specifikace
- Určeno pro:Rods and square Rods
- Upínací šířka:26 mm
- Materiál:Hliníková slitina