Orders LinkContactUsLinkComponent
BD® Blunt Needles
BD® Blunt Needles
Dodavatel:  BD Medical
Certifikáty
BD® Blunt Needles
3 Dostupných variant níže
Product Details & Documents
BD blunt fill and blunt filter needles are specifically designed to reduce the risk of needlestick injuries during medication preparation.
  • The blunt fill needle is designed for vial access and available with a BD Luer-Lok™ connection
  • The blunt filter is designed for safe ampoule medication preparation
  • BD blunt fill needles have female luer fittings, which mate to male luer fittings
  • BD blunt filter needle has a 5-micron filter for particles such as glass and plastic fragments, for safer medication delivery
  • Natural rubber latex is not part of the material formulation
  • Sterile, singe use
 : Note: The BD blunt fill and filter needles are not for skin injection.
Product Family Options
Blunt filter needle
Informace o produktu
  • Sekvence
    Rozchod
    Délka
    Typ špičky
    Type
    Barevný kód
    Dostupnost
    Price
  • 01
    18 G
    40 mm
    Blunt bevel
    Sterile
    Lila
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 100 KS
    1 * 100 KS - 1 990,00 Kč
    1 990,00 Kč
    1 * 100 KS
       1 990,00 Kč
Blunt fill needle
Informace o produktu
  • Sekvence
    Rozchod
    Délka
    Typ špičky
    Type
    Barevný kód
    Dostupnost
    Price
  • 02
    18 G
    25 mm
    Blunt bevel
    Sterile
    Červený
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 100 KS
    1 * 100 KS - 1 810,00 Kč
    1 810,00 Kč
    1 * 100 KS
       1 810,00 Kč
  • 03
    18 G
    40 mm
    Blunt bevel
    Sterile
    Červený
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 100 KS
    1 * 100 KS - 765,00 Kč
    765,00 Kč
    1 * 100 KS
       765,00 Kč
  • 04
    18 G
    40 mm
    Blunt bevel
    Sterile
    Červený
    Discontinued