Kyselina 4-aminobenzoová
Katalogové číslo EHERC10171400
Dodavatel: EHRENSTORFER
Číslo CAS:
Specifikace
- Typ balení:Glass bottle for solids
- Bal.:1 g
- Sekvence:3047
Specifikace
O tomto produktu
:
Merck Index:13,00422
Bod varu:340 °C (1013 hPa)
Bod tání:188 °C
Hustota:1,45 g/cm³ (20 °C)
Teplota pro skladování:Refrigerator
EINECS:205-753-0
Číslo CAS:150-13-0
Vzorec:C₇H₇NO₂
MDL číslo:MFCD00007894