Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, Etapy
VWR®, Etapy
Deska z matného skla, Ø 90 mm, pro stereomikroskopy
Katalogové číslo 630-1112
Dodavatel:   VWR Collection
VWR®, Etapy
Katalogové číslo 630-1112
Dodavatel:  VWR Collection
VWR®, Etapy
Deska z matného skla, Ø 90 mm, pro stereomikroskopy
Přejít na:
Price
1 390,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Specifikace
  • Popis:
    Deska z matného skla, Ø 90 mm, pro stereomikroskopy
  • Cat. No.:
    630-1112