Orders LinkContactUsLinkComponent
Pocket refractometer, Brix/RI-Chek
Pocket refractometer, Brix/RI-Chek
Pocket refractometer, Chek, 0,0 - 62,0 °Bx ; 1,3330 - 1,4465 nD, 1,3330 - 1,4465 nD
Katalogové číslo 635-2530
Dodavatel:   REICHERT
Pocket refractometer, Brix/RI-Chek
Katalogové číslo 635-2530
Dodavatel:  REICHERT
Pocket refractometer, Brix/RI-Chek
Pocket refractometer, Brix/RI-Chek
Pocket refractometer, Chek, 0,0 - 62,0 °Bx ; 1,3330 - 1,4465 nD, 1,3330 - 1,4465 nD
Price
14 050,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
The Brix/RI-Chek is a battery operated pocket refractometer.
  • Automatic temperature compensation (ATC)
  • Simple single-handed operation
  • Delivers rapid results
Certifications: IP 65 allows rinsing off the sample with running water.
Specifikace
  • Model:
    Chek
  • Rozsah:
    0,0 - 62,0 °Bx ; 1,3330 - 1,4465 nD
  • Popis:
    Pocket refractometer
  • Index lomu:
    1,3330 - 1,4465 nD
  • Hmotnost:
    100 g
  • Cat. No.:
    635-2530
  • Š×H×V:
    54×100×27 mm
  • Čas odezvy:
    2 seconds
  • Elektrické napětí:
    2×AAA batteries
  • Přesnost:
    ±0,2 % ; ±0,0002 nD
Accessories
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • Nylon holster case for Chek series
    Nylon holster case for Chek series
    REIC13941000
    901
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 1 090,00 Kč