VWR® Traceable®, Digital Thermometer
Product Details & Documents
This thermometer accurately monitors temperatures in freezers, refrigerators, incubators and environmental chambers. Bottle and solution insulate the sensor from transient temperature changes. Waterproof, non toxic glycol bottle probe.
- snadno čitelný digitální displej
- vysoká, nízká a aktuální teplota
W×D×H: 56×25×110 mm
Solution recognised as safe by the FDA.
: Solution recognised as safe by the FDA. Calibration compliant with ISO/IEC 17025, ANSI/NCSL Z540-1 and 9001.
: s certifikátem Traceable® s jedinečným sériovým číslem v souladu se standardy NIST, s plastovým držákem, se suchým zipem a oboustrannou páskou pro přichycení na zeď a s vyměnitelnou baterií.
Specifikace
- Rozsah:−20…+50 °C
- Rozlišení:0,1 °C
- Š×H×V:56×25×110 mm
- Přesnost:±0,5 °C (0−50) / ±1 °C