Supelco® Organic Reference Standard, p-Anisaldehyde
: Merck
: P273 - P501
- Čí. CAS:123-11-5
- Podmínky uskladnění:RT
- Popis rizikové třídy:H412
- Podmínky k odeslání:STD
- MDL čí.:MFCD00003385
- M-Clarity quality level:MQ100
- Synonym(s):4-Methoxybenzaldehyde; Aubépine
- Bod tání:–1 °C (lit.)
- Vzorec:CH₃OC₆H₄CHO
- Molekulární hmotnost:136,15
- Hustota:1,119 g/ml at 25 °C (lit.)
- Bod vzplanutí:116 °C - Closed cup
- Bod varu:248 °C (lit.)
Frequently Bought Together