Orders LinkContactUsLinkComponent
Beakers, low form
Beakers, low form
Dodavatel:   KARTELL
Beakers, low form
Dodavatel:  KARTELL
Certifikáty
Beakers, low form
Beakers, low form
6 Dostupných variant níže
Product Details & Documents
PFA, translucent, with spout.
  • Space-saving stackable design
  • High thermal resistance from −250 to +270 °C
  • Autoclavable, easy to clean
Embossed graduations are easy to read and resistant to wear from repeated use.
Product Family Options
Informace o produktu
  • Sekvence
    Kapacita
    Výška
    Ø vněj.
    Interval stupnice
    Dostupnost
    Price
  • 01
    25 ml
    50 mm
    32 mm
    5 ml
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 1 250,00 Kč
    1 250,00 Kč
    1 * 1 KS
       1 250,00 Kč
  • 02
    50 ml
    59 mm
    39 mm
    10 ml
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 1 620,00 Kč
    1 620,00 Kč
    1 * 1 KS
       1 620,00 Kč
  • 03
    100 ml
    72 mm
    50 mm
    20 ml
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 2 270,00 Kč
    2 270,00 Kč
    1 * 1 KS
       2 270,00 Kč
  • 04
    250 ml
    96 mm
    67 mm
    50 ml
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 3 800,00 Kč
    3 800,00 Kč
    1 * 1 KS
       3 800,00 Kč
  • 05
    500 ml
    122 mm
    88 mm
    100 ml
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 5 620,00 Kč
    5 620,00 Kč
    1 * 1 KS
       5 620,00 Kč
  • 06
    1000 ml
    143 mm
    105 mm
    100 ml
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 10 370,00 Kč
    10 370,00 Kč
    1 * 1 KS
       10 370,00 Kč