2-Bromophenol 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
O tomto produktu
- Číslo CAS:95-56-7
- Vzorec:C₆H₅BrO
- MDL číslo:MFCD00002146
- Molecular Weight:173.01
- Merck Index:13,01413
- Bod varu:195 °C (1013 hPa)
- Bod tání:5 °C
- Hustota:1,49 g/cm³
- Bod vzplanutí:42 °C
- Teplota pro skladování:Ambient
- UN:1993
- ADR:3,III
- :Density: 1,49 g/cm³ (20 °C)
- EINECS:202-432-7
2 Dostupných variant níže
Product Details & Documents
- Číslo CAS:95-56-7
- Vzorec:C₆H₅BrO
- MDL číslo:MFCD00002146
- Molecular Weight:173.01
- Merck Index:13,01413
- Bod varu:195 °C (1013 hPa)
- Bod tání:5 °C
- Hustota:1,49 g/cm³
- Bod vzplanutí:42 °C
- Teplota pro skladování:Ambient
- UN:1993
- ADR:3,III
- :Density: 1,49 g/cm³ (20 °C)
- EINECS:202-432-7
Specifications for Product Family
Výsledky testů specifikací
- Appearance:Clear colorless to light yellow Liquid
- Infrared spectrum:Conforms
- Refractive index:1.5880 to 1.5900 (20°C, 589 nm)
- GC:≥97.5 %
Product Family Options
Informace o produktu
- SekvenceTyp baleníBal.DostupnostPrice