Supelco® Organic Reference Standard, 2,4,6-Tris(trifluoromethyl)-1,3,5-triazine
80286-1G-F
: Merck
:
- Bal.:1 g
- Standard:Analytical standard, suitable for mass spectrometry (MS)
- Čí. CAS:368-66-1
- Popis:2,4,6-Tris(trifluoromethyl)-1,3,5-triazine
- Podmínky uskladnění:2…8 °C
- Popis rizikové třídy:H302 + H312 + H332 - H319 - H335
- Podmínky k odeslání:STD
- MDL čí.:MFCD00042436
- M-Clarity quality level:MQ100
- Molekulární hmotnost:285,07
- Bod vzplanutí:113 °C - Closed cup
- Bod varu:98,3 - 98,5 °C/748 mmHg (lit.)
- GHS signal: GHS07
: P261 - P280 - P301 + P312 - P302 + P352 + P312 - P304 + P340 + P312 - P305 + P351 + P338