Pentadecafluorocaprylic acid 100 µg/ml in methanol, Supelco®
Katalogové číslo 33603-1ML
Dodavatel: Merck
Číslo CAS:
Specifikace
- Typ balení:Glass bottle
- Bal.:1 mL
- Standard:Analytical standard
- Čí. CAS:335-67-1
- Popis:Pentadecafluorocaprylic acid 100 µg/ml in methanol
- Podmínky uskladnění:2...8 °C
- Popis rizikové třídy:H225 - H301 + H311 + H331 - H370
- Podmínky k odeslání:STD
- MDL čí.:MFCD00004174
- M-Clarity quality level:MQ100
- Synonym(s):PFAS; PFOA; Perfluorocaprylic acid solution; Perfluorooctanoic acid solution
- Vzorec:CF₃(CF₂)₆COOH
- Molekulární hmotnost:414,07
- Bod vzplanutí:11 °C - closed cup
Specifikace
O tomto produktu
- GHS signal: GHS02, GHS06, GHS08
Caution: P210 - P233 - P280 - P301 + P310 - P303 + P361 + P353 - P304 + P340 + P311