ContactUsLinkComponent
Kyselina sírová 100 g/L (∼9,6%)
Kyselina sírová 100 g/L (∼9,6%)
  REGESU10WV1
 :  REAGECON
 :  
Kyselina sírová 100 g/L (∼9,6%)
  REGESU10WV1
 :  REAGECON
 :  
  • Typ balení:
    Glass bottle
  • Bal.:
    1 L
  • Sekvence:
    5037
 :
 :13,09064
 :101 °C (1013 hPa)
 :1,066 g/cm³ (20 °C)
 :Ambient
 :231-639-5
 :2796
 :8,II
 :GHS07
 :7664-93-9
 :H₂SO₄
 :MFCD00064589