ContactUsLinkComponent
Kyselina šťavelová 0.05 mol/l (0.1 N) volumetric solution
Kyselina šťavelová 0.05 mol/l (0.1 N) volumetric solution
Catalog # REGEOA20051
Supplier:  REAGECON
CAS Number:  
Kyselina šťavelová 0.05 mol/l (0.1 N) volumetric solution
Catalog # REGEOA20051
Supplier:  REAGECON
CAS Number:  
Specifications
  • Typ balení:
    Glass bottle
  • Bal.:
    1 L
  • Sekvence:
    5037
Specifications
About this item
 :
Storage Temperature:Ambient
EINECS:205-634-3
ADR:8,III
CAS Number:144-62-7
Formula:C₂H₂O₄
MDL Number:MFCD00002573