ContactUsLinkComponent
Bis(4-hydroxyphenyl) sulphone 500 µg/ml in methanol
Catalog # PROOSL20255
CAS Number:  
Bis(4-hydroxyphenyl) sulphone 500 µg/ml in methanol
Catalog # PROOSL20255
CAS Number:  
Specifications
  • Typ balení:
    Glass bottle
  • Bal.:
    1 mL
  • Čí. CAS:
    80-09-1
  • Popis:
    Bis(4-hydroxyphenyl) sulphone 500 µg/ml in methanol
  • Vzorec:
    C₁₂H₁₀O₄S
  • Popis:
    Bis(4-hydroxyphenyl) sulphone