0
0,00 Kč
Order Entry
Přihlásit se
/
Registrovat
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Zadání objednávky
Stav objednávky
Váš účet
Košík
Czech Republic
Zadání objednávky
Stav objednávky
Váš účet
Košík
ContactUsLinkComponent
Domů
Standardy
Standardy organické
Dimethylnitrosoamine 100 µg/ml in methanol
Dimethylnitrosoamine 100 µg/ml in methanol
EHERXA15604000ME
:
EHRENSTORFER
:
Dimethylnitrosoamine 100 µg/ml in methanol
EHERXA15604000ME
:
EHRENSTORFER
:
Typ balení:
Glass bottle
Bal.:
1 mL
Čí. CAS:
62-75-9
Popis:
Dimethylnitrosoamine 100 µg/ml in methanol
Vzorec:
C₂H₆N₂O
Popis:
Dimethylnitrosoamine