0,00 Kč
Order Entry
/
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Czech Republic
ContactUsLinkComponent
Standardy
Standardy organické
(±)-(1α,2α,3β,4α,5β,6β)-1,2,3,4,5,6-Hexachlorcyklohexan 100 µg/ml
(±)-(1α,2α,3β,4α,5β,6β)-1,2,3,4,5,6-Hexachlorcyklohexan 100 µg/ml
EHERXA14071000CY
:
EHRENSTORFER
:
(±)-(1α,2α,3β,4α,5β,6β)-1,2,3,4,5,6-Hexachlorcyklohexan 100 µg/ml
EHERXA14071000CY
:
EHRENSTORFER
:
Typ balení:
Glass bottle
Bal.:
1 mL
Čí. CAS:
319-84-6
Popis:
(±)-α-BHC 100 µg/ml in cyclohexane
Vzorec:
C₆H₆Cl₆
Popis:
(±)-α-BHC