Trilithium citrate tetrahydrate 98%, pure
Katalogové číslo ACRO199855000
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Číslo CAS:
Specifikace
- Typ balení:Plastová láhev
- Bal.:500 g
- Sekvence:3645
Specifikace
Výsledky testů specifikací
- Appearance:White Crystalline powder
- Infrared spectrum:Conforms
- Water:≤24 %
- Titration with HClO4:≥97.5 % (On anhydrous substance)
Výsledky testů specifikací
O tomto produktu
:
EINECS:213-045-8
:GHS07
Číslo CAS:6080-58-6
Vzorec:C₆H₅Li₃O₇·4H₂O
MDL číslo:MFCD00150030