ContactUsLinkComponent
Láhve, úzké hrdlo, kulaté, se závitem, DURAN®
  SCOT238356656
undefined
Láhve, úzké hrdlo, kulaté, se závitem, DURAN®
  SCOT238356656
  • Ø vněj.:
    139 mm
  • Závit:
    GL 45 H
  • Kapacita:
    2500 ml
  • Výška:
    283 mm
  • Bal.:
    1
Soda-lime glass, amber.
  • Thermal shock resistance 30 K
  • Maximum temperature usage +100 °C
  • Hydrolytic class 3
Complete with pouring ring and dust cover cup.