0
0,00 Kč
Order Entry
Přihlásit se
/
Registrovat
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
Czech Republic
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
ContactUsLinkComponent
Domů
Uzávěry
Uzávěry kapací
Closure for dropping bottles, 302 series
Closure for dropping bottles, 302 series
Closure for dropping bottles, 302 series
215-2471
:
Kautex
Closure for dropping bottles, 302 series
215-2471
:
Kautex
Závit:
18 mm
Popis:
Combination closure with screw-on dropping tip, HDPE
Bal.:
1
Pro láhve:
10/25/50 ml