Anion exchange HPLC columns, PRP-X110 and X110S
Dodavatel: HAMILTON BONADUZ
Certifikáty
O tomto produktu
PRP-X110 columns are designed for use in systems employing suppressed/non-suppressed conductivity, electrochemical, UV, and ICP-MS detection.
- Greatly reduce sample pretreatment
- Improves the accuracy and precision of results
- No calculations, just mix and run samples
Specifikace
- Catalog No:
- 554-0414
- 554-0417
- 554-0422
- 554-1826
- 554-0453
- 554-0412
- 554-0454
- 554-0411
- 546-8102
- 554-0407
- 554-0413
- 554-0408
- 554-0406
- 554-0410
- HAMI79293
- Výměnná kapacita:
- 0,11 meq/gm
- 0,11 meq/gm
- 0,11 meq/gm
- 0,11 meq/gm
- 0,11 meq/gm
- 0,11 meq/gm
- 0,11 meq/gm
- 0,11 meq/gm
- 0,11 meq/gm
- 0,11 meq/gm
- Maximální tlak:
- 5000 psi
- 5000 psi
- 5000 psi
- 5000 psi
- 5000 psi
- 5000 psi
- 5000 psi
- 5000 psi
- 5000 psi
- 5000 psi
- Rozsah pH:
- 1 - 13
- 1 - 13
- 1 - 13
- 1 - 13
- 1 - 13
- 1 - 13
- 1 - 13
- 1 - 13
- 1 - 13
- 1 - 13
- Teplotní limit:
- pH 1 - 7,9 (5 - 60 °C); pH 8 - 13 (5 - 30 °C)
- pH 1 - 7,9 (5 - 60 °C); pH 8 - 13 (5 - 30 °C)
- pH 1 - 7,9 (5 - 60 °C); pH 8 - 13 (5 - 30 °C)
- pH 1 - 7,9 (5 - 60 °C); pH 8 - 13 (5 - 30 °C)
- pH 1 - 7,9 (5 - 60 °C); pH 8 - 13 (5 - 30 °C)
- pH 1 - 7,9 (5 - 60 °C); pH 8 - 13 (5 - 30 °C)
- pH 1 - 7,9 (5 - 60 °C); pH 8 - 13 (5 - 30 °C)
- pH 1 - 7,9 (5 - 60 °C); pH 8 - 13 (5 - 30 °C)
- pH 1 - 7,9 (5 - 60 °C); pH 8 - 13 (5 - 30 °C)
- pH 1 - 7,9 (5 - 60 °C); pH 8 - 13 (5 - 30 °C)