Orders LinkContactUsLinkComponent
Syringes, SampleLock™
Syringes, SampleLock™
Dodavatel:   HAMILTON BONADUZ
Syringes, SampleLock™
Dodavatel:  HAMILTON BONADUZ
Certifikáty
Syringes, SampleLock™
12 Dostupných variant níže
Product Details & Documents
These syringes allow the collection, storage, transport and analysis of liquid or gaseous samples without the danger of evaporative loss or environmental contamination.
  • Not autoclavable, gas sterilisable
  • An easy-to-use twist valve
  • A positive rear stop prevents loss of sample and plunger blowout
  • Fluid path includes SST, borosilicate glass and PTFE
The sample lock termination incorporates an on/off syringe valve with removable needle. This termination is used for headspace, environmental sample collection and storage, pre-pressurization of gaseous samples for GC analysis, and sample spiking.
Optional male luer and female luer lock adapters (sold separately) threads onto the SampleLock™ valve, making the syringes compatible with a multitude of connectors and fittings.
Product Family Options
1000 SampleLock™ syringes
Informace o produktu
1700 SampleLock™ syringes
Informace o produktu
Replacement needles
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Typ špičky
    Sekvence
    Ø vněj.
    Ø vnitř.
    Délka
    Rozchod
    Dostupnost
    Price
  • 2
    28
    0,72 mm
    0,41 mm
    51 mm
    22
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 6 KS
    1 * 6 KS - 2 050,00 Kč
    2 050,00 Kč
    1 * 6 KS
       2 050,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Typ špičky
    Sekvence
    Ø vněj.
    Ø vnitř.
    Délka
    Rozchod
    Dostupnost
    Price
  • 3
    32
    0,72 mm
    0,41 mm
    51 mm
    22
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 6 KS
    1 * 6 KS - 1 570,00 Kč
    1 570,00 Kč
    1 * 6 KS
       1 570,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Typ špičky
    Sekvence
    Ø vněj.
    Ø vnitř.
    Délka
    Rozchod
    Dostupnost
    Price
  • 2
    27
    0,72 mm
    0,15 mm
    51 mm
    22s
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 6 KS
    1 * 6 KS - 2 050,00 Kč
    2 050,00 Kč
    1 * 6 KS
       2 050,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Typ špičky
    Sekvence
    Ø vněj.
    Ø vnitř.
    Délka
    Rozchod
    Dostupnost
    Price
  • 3
    31
    0,72 mm
    0,15 mm
    51 mm
    22s
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 6 KS
    1 * 6 KS - 1 620,00 Kč
    1 620,00 Kč
    1 * 6 KS
       1 620,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Typ špičky
    Sekvence
    Ø vněj.
    Ø vnitř.
    Délka
    Rozchod
    Dostupnost
    Price
  • 5
    36
    0,72 mm
    0,15 mm
    51 mm
    22s
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 6 KS
    1 * 6 KS - 6 030,00 Kč
    6 030,00 Kč
    1 * 6 KS
       6 030,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Typ špičky
    Sekvence
    Ø vněj.
    Ø vnitř.
    Délka
    Rozchod
    Dostupnost
    Price
  • 5
    37
    0,72 mm
    0,41 mm
    51 mm
    22
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 6 KS
    1 * 6 KS - 5 920,00 Kč
    5 920,00 Kč
    1 * 6 KS
       5 920,00 Kč
Accessories
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • Removable needle adapter, to convert a large hub removable needle termination into a Female Luer Lock termination
    Removable needle adapter, to convert a large hub removable needle termination into a Female Luer Lock termination
    HAMI35081
    02
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 1 460,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • Removable needle adapter, to convert a large hub removable needle termination into a Male Luer Tip (LT) termination
    Removable needle adapter, to convert a large hub removable needle termination into a Male Luer Tip (LT) termination
    HAMI35080
    01
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 1 200,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • Removable needle adapter, to convert a large hub removable needle termination into a Male Luer Lock (TLL) termination
    Removable needle adapter, to convert a large hub removable needle termination into a Male Luer Lock (TLL) termination
    HAMI35083
    03
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 1 300,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Rozchod
    Délka
    Dostupnost
    Price
  • HAMI7784-02
    37
    22
    51 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 6 KS - 5 920,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Rozchod
    Délka
    Dostupnost
    Price
  • HAMI7779-01
    28
    22
    51 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 6 KS - 2 050,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Rozchod
    Délka
    Dostupnost
    Price
  • HAMI7784-01
    36
    22s
    51 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 6 KS - 6 030,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Rozchod
    Délka
    Dostupnost
    Price
  • HAMI7779-03
    27
    22s
    51 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 6 KS - 2 050,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Rozchod
    Délka
    Dostupnost
    Price
  • HAMI7780-03
    31
    22s
    51 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 6 KS - 1 620,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Rozchod
    Délka
    Dostupnost
    Price
  • HAMI7780-04
    32
    22
    51 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 6 KS - 1 570,00 Kč