ContactUsLinkComponent
Multi-parameter meter (pH/ion/oxygen), handheld, SevenGo Duo pro™ SG68
Multi-parameter meter (pH/ion/oxygen), handheld, SevenGo Duo pro™ SG68
Supplier:  Mettler - Toledo
Certificates
undefined
Multi-parameter meter (pH/ion/oxygen), handheld, SevenGo Duo pro™ SG68
Supplier:  Mettler - Toledo
Specifications
  • Catalog No:
  • 665-0194
  • 665-0193
  • 665-0268
  • 665-0267
  • Model:
  • SG68
  • SG68
  • SG68
  • SG68
  • Rozsah - pH:
  • –2,000...+19,999
  • –2,000...+19,999
  • –2,000...+19,999
  • –2,000...+19,999
  • Rozlišení - pH:
  • 0,001
  • 0,001
  • 0,001
  • 0,001
  • Přesnost - pH:
  • ±0,002
  • ±0,002
  • ±0,002
  • ±0,002
  • Kalibrace - pH:
  • Max. 5 points, 7 pre-defined buffer groups
  • Max. 5 points, 7 pre-defined buffer groups
  • Max. 5 points, 7 pre-defined buffer groups
  • Max. 5 points, 7 pre-defined buffer groups
  • Rozsah - mV:
  • ±1999
  • ±1999
  • ±1999
  • ±1999
  • Rozlišení - mV:
  • 0,1
  • 0,1
  • 0,1
  • 0,1
  • Přesnost - mV:
  • ±0,1
  • ±0,1
  • ±0,1
  • ±0,1
  • ISE rozsah:
  • 1,00×10-9 - 9,99×10+9 / 0,000 - 9999 ppm / 0,000 - 999,9%
  • 1,00×10-9 - 9,99×10+9 / 0,000 - 9999 ppm / 0,000 - 999,9%
  • 1,00×10-9 - 9,99×10+9 / 0,000 - 9999 ppm / 0,000 - 999,9%
  • 1,00×10-9 - 9,99×10+9 / 0,000 - 9999 ppm / 0,000 - 999,9%
  • ISE přesnost:
  • ±0,5%
  • ±0,5%
  • ±0,5%
  • ±0,5%
  • ISE jednotky:
  • %, ppm, mg/l, mmol/l
  • %, ppm, mg/l, mmol/l
  • %, ppm, mg/l, mmol/l
  • %, ppm, mg/l, mmol/l
  • DO koncentrace:
  • 0,00 - 99,00 mg/L (0,0 - 600%)
  • 0,00 - 99,00 mg/L (0,0 - 600%)
  • 0,00 - 99,00 mg/L (0,0 - 600%)
  • 0,00 - 99,00 mg/L (0,0 - 600%)
  • Rozpuštěný kyslík - rozlišení:
  • 0,01 mg/L (0,1 / 1%)
  • 0,01 mg/L (0,1 / 1%)
  • 0,01 mg/L (0,1 / 1%)
  • 0,01 mg/L (0,1 / 1%)
  • DO přesnost:
  • ±0,5%
  • ±0,5%
  • ±0,5%
  • ±0,5%
  • Rozsah teplot:
  • 0,0...+60,0 °C
  • 0,0...+60,0 °C
  • 0,0...+60,0 °C
  • 0,0...+60,0 °C
  • Rozlišení teploty:
  • 0,1 °C
  • 0,1 °C
  • 0,1 °C
  • 0,1 °C
  • Přesnost teploty:
  • ±0,1 °C
  • ±0,1 °C
  • ±0,1 °C
  • ±0,1 °C
  • Napájení:
  • 4 AA batteries 1,5 V or NiMH accumulator 1,3 V
  • 4 AA batteries 1,5 V or NiMH accumulator 1,3 V
  • 4 AA batteries 1,5 V or NiMH accumulator 1,3 V
  • 4 AA batteries 1,5 V or NiMH accumulator 1,3 V
  • Shoda:
  • IP 67/GLP
  • IP 67/GLP
  • IP 67/GLP
  • IP 67/GLP
  • Kapacita pro ukládání dat:
  • 500 data records
  • 500 data records
  • 500 data records
  • 500 data records
  • Výstupy:
  • IR to printer or PC via RS232 or USB
  • IR to printer or PC via RS232 or USB
  • IR to printer or PC via RS232 or USB
  • IR to printer or PC via RS232 or USB
  • Š×H×V:
  • 220×90×45 mm
  • 220×90×45 mm
  • 220×90×45 mm
  • 220×90×45 mm
  • Hmotnost:
  • 0,368 kg (without battery)
  • 0,368 kg (without battery)
  • 0,368 kg (without battery)
  • 0,368 kg (without battery)
Specifications
Related Information
Oxygen probe
Product Information