ContactUsLinkComponent
Pipette tips, macro
  HAMI11009-18
Pipette tips, macro
  HAMI11009-18
  • Balené:
    10 racks, 96 each
  • Sterilní:
    -
  • Objem:
    500 - 1200 µl
  • Druh špičky:
    Standard, macrovolume
  • Pro použití s:
    1200 μl SofTouch™ electronic pipettes
  • Bal.:
    960