Flat flange lids, centre neck, 1 angled side neck
Dodavatel: Lenz Laborglas
Přejít na:
O tomto produktu
DURAN®, Borosilicate glass.
- Excellent chemical resistance
- High temperature resistance
- Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
Flange lids for reaction vessels, with laboratory flange LF.
9 Dostupných variant níže
Product Details & Documents
DURAN®, Borosilicate glass.
- Excellent chemical resistance
- High temperature resistance
- Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
Flange lids for reaction vessels, with laboratory flange LF.
Documents
BSE TSE Glass Columns
BSE/TSE Certificates
Product Family Options
Informace o produktu
- STypeHrdloBoční hrdlaCelková výškaDostupnostPrice
- laboratory flange LF 1502 NecksNS 29/32 (centre)29/32 NS125 mmPřihlásit se pro dostupnost1 * 1 KS9 920,00 Kč
- laboratory flange LF 602 NecksNS 14/23 (centre)14/23 NS75 mmPřihlásit se pro dostupnost1 * 1 KS4 290,00 Kč
- laboratory flange LF 602 NecksNS 29/42 (centre)14/23 NS85 mmPřihlásit se pro dostupnost1 * 1 KS4 530,00 Kč
- laboratory flange LF 1002 NecksNS 29/32 (centre)14/23 NS95 mmPřihlásit se pro dostupnost1 * 1 KS6 090,00 Kč
- laboratory flange LF 1002 NecksNS 29/32 (centre)29/32 NS95 mmPřihlásit se pro dostupnost1 * 1 KS6 400,00 Kč
- laboratory flange LF 1002 NecksNS 45/40 (centre)29/32 NS110 mmPřihlásit se pro dostupnost1 * 1 KS7 100,00 Kč
- laboratory flange LF 1502 NecksNS 45/40 (centre)29/32 NS140 mmPřihlásit se pro dostupnost1 * 1 KS10 650,00 Kč
- laboratory flange LF 2002 NecksNS 29/32 (centre)29/32 NS150 mmPřihlásit se pro dostupnost1 * 1 KS15 980,00 Kč
- laboratory flange LF 2002 NecksNS 45/40 (centre)29/32 NS165 mmPřihlásit se pro dostupnost1 * 1 KS16 590,00 Kč