Jednorázové špunty do uší, E-A-R™ Classic™
Dodavatel: 3M
Certifikáty
O tomto produktu
Tyto kónické špunty do uší jsou vyrobeny z měkkého pěnového polymeru absorbujícího energii, který zajišťuje vynikající ochranu sluchu a celodenní komfort.
- Pevný materiál s pomalým návratem do původního tvaru, díky čemuž vždy dobře padnou
- Odolné vůči potu a vlhkosti pro vyšší komfort
- Vysoce ekonomické špunty do uší s možností vyčištění a opětovného použití až třikrát
Vhodné pro použití v hlučném prostředí, buď v práci nebo při volnočasových aktivitách.
SNR: 28 dB
Certifications: EN 352-2.
Caution: * Jedna univerzální velikost.
Související informace
Frequently Bought Together