Pásky balící vyztužené skelným vláknem, 8981, Scotch®
817-0452
: 3M
- Šířka:50 mm
- Popis:Páska vyztužená skleněným vláknem, s lepidlem ze syntetického kaučuku
- Sekvence:02
- Bal.:1 Roll
Tyto vysoce výkonné balící pásky vyztužené skelným vláknem 8981 jsou vyrobeny z Scotchpro ™ PP fólie zesílené nepřetržitou skleněnou přízí a lepidlem ze syntetického kaučuku.
- vynikající odolnost proti poškrábání, oděru a vlhkosti
- Vysoká přilnavost ve smyku pro nízké náklady na jednotku
- pevné uzavření hůře přilnavého nebo vysoce recyklovaného obsahu lepenky
Délka: 50,0 m
Barva: Průhledná