ContactUsLinkComponent
1-Octadecene
  EHERC15710400
 :  
1-Octadecene
  EHERC15710400
 :  
  • Typ balení:
    Glass bottle for solids
  • Bal.:
    0,25 g
  • Sekvence:
    3029
 :
 :315 °C (1013 hPa)
 :315 °C (1013 hPa)
 :17.5 °C
 :0,789 g/cm³ (20 °C)
 :Ambient
 :204-012-9
 :112-88-9
 :C₁₈H₃₆
 :MFCD00009003