0
0,00 Kč
Order Entry
Přihlásit se
/
Registrovat
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Zadání objednávky
Stav objednávky
Váš účet
Košík
Czech Republic
Zadání objednávky
Stav objednávky
Váš účet
Košík
ContactUsLinkComponent
Domů
Tetrachlorethylen
Tetrachlorethylen
Tetrachlorethylen
Tetrachlorethylen
PROOHDF12
:
LGC Standards PROMOCHEM
:
Tetrachlorethylen
PROOHDF12
:
LGC Standards PROMOCHEM
:
Typ balení:
Glass bottle
Bal.:
10 mL
Sekvence:
2275
:
:
12,09332
:
121,1 °C (1013 hPa)
:
–22 °C
:
1,63 g/cm³ (20 °C)
:
Ambient
:
204-825-9
:
1897
:
6.1,III
:
GHS08
:
GHS09
:
127-18-4
:
C₂Cl₄
:
MFCD00000834