Orders LinkContactUsLinkComponent
Baňky odměrné
Dodavatel:   Brand
Baňky odměrné
Dodavatel:  Brand
Certifikáty
Baňky odměrné
Baňky odměrné
8 Dostupných variant níže
Product Details & Documents
PFA, průsvitné, s PFA šroubovací uzávěrem.
  • včetně jednoho certifikátu šarže
  • expozice teplotám až 121 ºC (autoklávování) nezpůsobuje trvalé překročení chybových limitů
  • je doporučeno čištění na max. 60 °C pro zachování rysek a nápisů
Chybové limity dle třídy A, DIN EN ISO 1042. Kalibrace na obsah (TC, In). Šroubovací uzávěr PFA s tvarovaným těsnícím kroužkem. Autoklávovatelné, snadné čištění.
*Široké hrdlo.
(Height = Height without stopper).
Product Family Options
Náhradní šroubovací uzávěry pro odměrné baňky