Misky Petriho, jednorázové
Supplier: Brand
Certificates
About this item
PS, průsvitné, s víkem. K dispozici s nebo bez ventilačních výstupků ve víku. Misky a víka jsou sestaveny roboticky ke snížení rizika kontaminace, zejména při počítání bakterií.
Frequently Bought Together