ContactUsLinkComponent
Válce sedimentační dle Imhoffa
Válce sedimentační dle Imhoffa
Catalog # BRND388000
Supplier:  Brand
undefined
Válce sedimentační dle Imhoffa
Catalog # BRND388000
Supplier:  Brand
Specifications
  • Type:
    with screw cap for drainage
  • Popis:
    Válce dle Imhoffa 1000 ml
  • Rozdělení:
    0,1 ml
  • Bal.:
    1
Specifications
About this item
Styren-acrylonitril (SAN), PP šroubovací zátka.
  • průhledný jako sklo
  • snadné vypouštění přes šroubovací zátku
Stupnice: 0 - 2 ml:0,1/ 2 - 10 ml:0,5/ 10 - 40 ml:1/ 40 - 100 ml:2/ 100 - 1000 ml:10