Orders LinkContactUsLinkComponent
Vortex, lab dancer
Vortex, lab dancer
Supplier:   IKA
Vortex, lab dancer
Supplier:  IKA
Certificates
Vortex, lab dancer
1 Options Available Below
Product Details & Documents
Specifications for Product Family
Specifications
  • Catalog No:
  • 444-0020
  • 442-0021
  • 444-0664
  • Model:
  • lab dancer
  • lab dancer
  • lab dancer
  • Třepání:
  • Orbitální
  • Orbitální
  • Orbitální
  • Oběh:
  • 4,5 mm
  • 4,5 mm
  • 4,5 mm
  • Rozsah rychlosti:
  • 2800 min⁻¹ fixní
  • 2800 min⁻¹ fixní
  • 2800 min⁻¹ fixní
  • Maximální kapacita:
  • 0,1 kg včetně nástavce
  • 0,1 kg včetně nástavce
  • 0,1 kg včetně nástavce
  • Třída příkonu/výkonu motoru:
  • 1,2/0,8 W
  • 1,2/0,8 W
  • 1,2/0,8 W
  • Ø×H:
  • 100×70 mm
  • 100×70 mm
  • 100×70 mm
  • Maximální objem mísení:
  • 50 ml
  • 50 ml
  • 50 ml
  • Maximální Ø zkumavek/trubek/hadiček (mm):
  • 30 mm
  • 30 mm
  • 30 mm
  • Hmotnost:
  • 0,55 kg
  • 0,55 kg
  • 0,55 kg
Specifications
Product Family Options
Product Information
  • Sekvence
    Popis
    Availability
    Price
  • 01
    Vortex, lab dancer, EU - přípojka
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 7 050,00 Kč
    7 050,00 Kč
    1 * 1 KS
       7 050,00 Kč
    Specifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    444-0020
    Model
    lab dancer
    Třepání
    Orbitální
    Oběh
    4,5 mm
    Rozsah rychlosti
    2800 min⁻¹ fixní
    Maximální kapacita
    0,1 kg včetně nástavce
    Třída příkonu/výkonu motoru
    1,2/0,8 W
    Ø×H
    100×70 mm
    Maximální objem mísení
    50 ml
    Maximální Ø zkumavek/trubek/hadiček (mm)
    30 mm
    Hmotnost
    0,55 kg
  • 02
    Vortex, lab dancer, UK přípojka
    Discontinued
    Specifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    442-0021
    Model
    lab dancer
    Třepání
    Orbitální
    Oběh
    4,5 mm
    Rozsah rychlosti
    2800 min⁻¹ fixní
    Maximální kapacita
    0,1 kg včetně nástavce
    Třída příkonu/výkonu motoru
    1,2/0,8 W
    Ø×H
    100×70 mm
    Maximální objem mísení
    50 ml
    Maximální Ø zkumavek/trubek/hadiček (mm)
    30 mm
    Hmotnost
    0,55 kg
  • 03
    Vortex, lab dancer, CH přípojka
    Discontinued
    Specifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    444-0664
    Model
    lab dancer
    Třepání
    Orbitální
    Oběh
    4,5 mm
    Rozsah rychlosti
    2800 min⁻¹ fixní
    Maximální kapacita
    0,1 kg včetně nástavce
    Třída příkonu/výkonu motoru
    1,2/0,8 W
    Ø×H
    100×70 mm
    Maximální objem mísení
    50 ml
    Maximální Ø zkumavek/trubek/hadiček (mm)
    30 mm
    Hmotnost
    0,55 kg