Benzylacetát, Supelco®
50475-5ML
: Merck
:
- Typ balení:Glass bottle
- Bal.:5 mL
- Sekvence:2210
:
:13,01125
:206 °C (1013 hPa)
:–51 °C
:1,04 g/cm³ (20 °C)
:M-Clarity™ quality level = MQ100
:95 °C
:Ambient
:205-399-7
:140-11-4
:C₉H₁₀O₂
:MFCD00008712