ContactUsLinkComponent
pH/mV/°C/ion meters, bench, 780 / 781
pH/mV/°C/ion meters, bench, 780 / 781
Supplier:  METROHM
Certificates
undefined
pH/mV/°C/ion meters, bench, 780 / 781
Supplier:  METROHM
Specifications
  • Catalog No:
  • 662-0410
  • 662-0378
  • Model:
  • 781
  • 780
  • Rozsah - pH:
  • 0...+14
  • 0...+14
  • Rozlišení - pH:
  • 0,001
  • 0,001
  • Kalibrace - pH:
  • 1- to 9-point
  • 1- to 9-point
  • Rozsah - mV:
  • ±2200
  • ±2200
  • Rozlišení - mV:
  • 0,1
  • 0,1
  • ISE rozsah:
  • 10-37 - 1038 ppm
  • -
  • ISE kalibrace:
  • Automatic concentration calibration and standard/sample addition with Dosimat Plus
  • -
  • Rozsah teplot:
  • −150,0...+250,0 (NTC); −150...+250 (Pt1000)
  • −150,0...+250,0 (NTC); −150...+250 (Pt1000)
  • Rozlišení teploty:
  • 0,1 °C
  • 0,1 °C
  • Displej:
  • Graphic LCD
  • Graphic LCD
  • Napájení:
  • 100 - 240 V / 50 - 60 Hz
  • 100 - 240 V / 50 - 60 Hz
  • Shoda:
  • GLP
  • GLP
  • Kapacita pro ukládání dat:
  • 100 measuring values
  • 100 measuring values
  • Připojení:
  • PC and printer connection via bi-directional RS232, barcode reader, keyboard
  • PC and printer connection via bi-directional RS232, barcode reader, keyboard
  • Š×H×V:
  • 305×170×55 mm
  • 305×170×55 mm