Magnetic stirrer, ESP
Catalog # 442-1118
Dodavatel: VELP SCIENTIFIC
Specifikace
- Popis:Magnetic stirrer, ESP, EU-plug
- Rozsah rychlosti:up to 1100 min⁻¹
- Š×H×V:160×230×33 mm
- Maximální kapacita míchání H₂O:5 L
- Materiál desky:Technopolymer
- Příkon:5 W
- Hmotnost:0,9 kg
- Bal.:1
Specifikace
O tomto produktu
Ultraflat magnetic stirrer without moving mechanical components.
- Microprocessor controlled adjustable stirring system
- Gentle start-up allows optimum progression of stirring speed
- Plate and housing made of chemically resistant materials