Vortex, VORTEX 1
01, VORTEX 1, EU/UK/CH-zástrčka
Katalogové číslo 444-0665
Dodavatel: IKA
Přejít na:
Product Details & Documents
Vortex pro zkumavky s dotykovou funkcí a plynule nastavitelnou rychlostí od 1000 do 2800 min⁻¹. Ideální pro míchání malých vzorků. Horní kryt a držák zkumavky je vyroben z inertního plastu, dno jednotky je pozinkováné.
- malý, kompaktní a spolehlivý
- určeno pro malé nádoby do 30 mm Ø, jako jsou zkumavky a centrifugační zkumavky
- vynikající výsledek míchání
Třída ochrany IP dle DIN EN 60529: IP 40
: Dodáváno s napájecím zdrojem 12 V.
Specifikace
- Popis:VORTEX 1, EU/UK/CH-zástrčka
- Sekvence:01
- Hmotnost:0,55 kg
- Cat. No.:444-0665
- Š×H×V:95×110×70 mm
- Oběh:4,5 mm
- Třepání:Orbitální
- Model:VORTEX 1
- Rozsah rychlosti:1000 - 2800 min⁻¹
- Maximální kapacita:0,1 kg, včetně nástavce; 100 ml
- Třída příkonu/výkonu motoru:1,2/0,8 W