Isooktán ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Certifikáty
O tomto produktu
Číslo CAS:540-84-1
:
Vzorec:(CH₃)₂CHCH₂C(CH₃)₃
MDL číslo:MFCD00008943
Merck Index:14,5193
Bod varu:98…99 °C
Bod tání:–107 °C
Hustota:0,692
Bod vzplanutí:–7 °C (19 °F)
EINECS:208-759-1
UN:1262
ADR:3,II
:GHS02
:GHS08
:GHS07
:GHS09
Teplota pro skladování:Ambient
Související informace
Frequently Bought Together