Orders LinkContactUsLinkComponent
Isooktán 99+% ACS
Isooktán 99+% ACS
Hořlavý
Zdraví
Dráždivý
Životní prostředí
Isooktán 99+% ACS
Certifikáty
Isooktán 99+% ACS
Isooktán 99+% ACS
3 Dostupných variant níže
Product Details & Documents
Purity: 99+% CAS No.: 540-84-1 Molecular Formula: (CH3)2CHCH2C(CH3)3 Formula Weight: 114.23 Flash Point: -7°(19°F) Physical Form: Liquid Density: 0.692 Refractive Index: 1.3910 Odour: Nearly Odourless Melting Point: -107° Boiling Point: 98-99° Solubility: Soluble in benzene, toluene, xylene, chloroform, ether, CS2, CCl4, and DMF Beilstein Reference: 1696876 Merck Reference: 14,5193 UN No.: 1262 MDL No.: MFCD00008943
Solvent, thinner, in determination of fuel octane numbers
Synonyma:  Isobutyltrimethylmethane, Isooctane, Isobutyltrimethylethane
  • Číslo CAS:540-84-1
  • Vzorec:(CH₃)₂CHCH₂C(CH₃)₃
  • MDL číslo:MFCD00008943
  • Molecular Weight:114.23
  • Merck Index:14,5193
  • Bod varu:98…99 °C
  • Bod tání:–107 °C
  • Hustota:0,692
  • Bod vzplanutí:–7 °C (19 °F)
  • Teplota pro skladování:Ambient
  • UN:1262
  • ADR:3,II
  •  :Density: 0,692 g/cm³ (20 °C)
  • EINECS:208-759-1
Product Family Options