5-methyl-3-heptanon, Sigma-Aldrich®
SIAL67260-1L
: Merck
:
- Typ balení:Glass bottle
- Bal.:1 L
- Sekvence:5037
:
:12,03810
:159 °C (1013 hPa)
:0,82 g/cm³ (20 °C)
:43 °C
:Ambient
:208-793-7
:2271
:3,III
:GHS02
:GHS07
:541-85-5
:C₈H₁₆O
:MFCD00009340