5-methyl-3-heptanon for synthesis, Sigma-Aldrich®
Katalogové číslo 8.18663.1000
Dodavatel: Merck
Číslo CAS:
Specifikace
- Typ balení:Glass bottle
- Bal.:1 L
- Sekvence:5037
Specifikace
Výsledky testů specifikací
- Solubility:3 g/l (20 °C)
- Melting Point:-57 °C
- Molar Mass:128.22 g/mol
- Boiling Point:157 - 162 °C (1013 hPa)
- Vapor Pressure:2.7 hPa (25 °C)
- Flash Point:43 °C
- Refractive Index:1.4209 (20 °C, 589 nm)
- Explosion Limit:0.9 - 48 %(V)
- Density:0.82 g/cm3 (20 °C)
Výsledky testů specifikací
O tomto produktu
:
Merck Index:12,03810
Bod varu:159 °C (1013 hPa)
Hustota:0,82 g/cm³ (20 °C)
Teplota pro skladování:Ambient
UN:2271
ADR:3,III
:M-Clarity™ quality level = MQ200
Bod vzplanutí:43 °C
EINECS:208-793-7
:GHS02
:GHS07
Číslo CAS:541-85-5
Vzorec:C₈H₁₆O
MDL číslo:MFCD00009340