Orders LinkContactUsLinkComponent
n-Pentan ≥99% for HPLC
n-Pentan ≥99% for HPLC
Hořlavý
Zdraví
Dráždivý
Životní prostředí
n-Pentan ≥99% for HPLC
Certifikáty
n-Pentan ≥99% for HPLC
2 Dostupných variant níže
Product Details & Documents
Purity: 99% min CAS No.: 109-66-0 Molecular Formula: CH3(CH2)3CH3 Formula Weight: 72.15 Flash Point: -49°(-57°F) Physical Form: Liquid Density: 0.626 Refractive Index: 1.3580 Appearance: Colourless Melting Point: -130° Boiling Point: 36° Merck Reference: 14,7116 UN No.: 1265 MDL No.: MFCD00009498
Synonyma:  Pentane
  • Číslo CAS:109-66-0
  • Vzorec:H₃C(CH₂)₃CH₃
  • MDL číslo:MFCD00009498
  • Molecular Weight:72.15
  • Merck Index:14,7116
  • Bod varu:36 °C
  • Bod tání:–130 °C
  • Hustota:0,626
  • Bod vzplanutí:–49 °C (–57 °F)
  • Teplota pro skladování:Ambient
  • EINECS:203-692-4
  • UN:1265
  • ADR:3,II
  •  :Filtered through a 0.2 µm filter.
  •  :Density: 0,63 g/cm³ (20 °C)
  • REACH:01-2119459286-30
Specifications for Product Family
Výsledky testů specifikací
  • Appearance (Color):
    Colorless
  • Form:
    Liquid
  • Color (APHA):
    ≤10
  • Assay (GC):
    ≥98.0% ( as n-Pentane)
  • Comment:
    Sub micron filtered
  • Water Content (Karl Fischer Titration):
    ≤0.02%
  • Optical Absorbance at 200 nm:
    ≤1.0 AU
  • Optical Absorbance at 210 nm:
    ≤0.5 AU
  • Optical Absorbance at 220 nm:
    ≤0.15 AU
  • Optical Absorbance at 245 nm:
    ≤0.01 AU
  • Residue on Evaporation:
    ≤5 ppm
Product Family Options
Informace o produktu