0
0,00 Kč
Order Entry
Přihlásit se
/
Registrovat
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
Czech Republic
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
ContactUsLinkComponent
Domů
1,11-Dodecadiene
1,11-Dodecadiene
1,11-Dodecadiene
1,11-Dodecadiene
Katalogové číslo ABCRAB135141.0025
Dodavatel:
abcr
Číslo CAS:
Rozbalit obrázek
1,11-Dodecadiene
Katalogové číslo ABCRAB135141.0025
Dodavatel:
abcr
Číslo CAS:
Specifikace
Typ balení:
Glass bottle
Bal.:
25 mL
Sekvence:
2315
Specifikace
O tomto produktu
Detaily produktu
:
Číslo CAS:
5876-87-9
Vzorec:
C₁₂H₂₂
MDL číslo:
MFCD00048156
Detaily produktu